Läs mer
1-(Metylsulfonyl)piperazin, 97 %
Produktkod. 15490809
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490809 5 g 5g
15400819 25 g 25g
15410819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63870.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 55276-43-2 | C5H13N2O2S | 165,23 g/mol
1-(Metylsulfonyl)piperazin används som en mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-(Metylsulfonyl)piperazin används som en mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55276-43-2
Molekylformel C5H13N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 165.23
MDL-nummer MFCD02153225
InChI-nyckel ZZAKLGGGMWORRT-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-methylsulfonyl piperazine, 1-methanesulfonylpiperazine, 1-methanesulfonyl-piperazine, 1-methylsulfonyl-piperazine, 1-methylsulphonyl piperazine, methylsulfonyl piperazine, piperazine, 1-methylsulfonyl, 1-n-methanesulfonylpiperazine, 4-methylsulfonylpiperazine, n-mesylpiperazine
PubChem CID 709161
IUPAC-namn 1-metylsulfonylpiperazin
LEDER CS(=O)(=O)N1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Methylsulfonyl)piperazine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 164.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.