Läs mer
1-Metyltio-2-propanon, 98+%
Produktkod. 11431167
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431167 5 g 5g
11441167 25 g 25g
11424160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24149.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 14109-72-9 | C4H8OS | 104,17 g/mol
1-Methylthio-2-propanone är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-Methylthio-2-propanone är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk
syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i alkohol och svagt
löslig i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14109-72-9
Molekylformel C4H8OS
Molekylvikt (g/mol) 104.17
MDL-nummer MFCD00015325
InChI-nyckel UKFADLGENFFWHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylthio-2-propanone, methylthio acetone, 2-thia-4-pentanone, unii-s6v0dw7bqa, 1-methylsulfanyl propan-2-one, 2-propanone, 1-methylthio, methylthio-2-propanone, acetonyl methyl sulfide, 1-methylsulfanyl acetone, s6v0dw7bqa
PubChem CID 6430713
IUPAC-namn 1-metylsulfanylpropan-2-on
LEDER CSCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylthio-2-propanone
Densitet 1.023
Kokpunkt 69°C to 70°C (30 mmHg)
Flampunkt 43°C (109°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1737738
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and slightly soluble in water.
Formel vikt 104.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.