Läs mer
1-metyltio-2-propanon, TRC
Produktkod. 30471834
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30471834 10 g
1 options
Produktkod. 30471834 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33057810G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylthio-2-propanone
CAS 14109-72-9
Molekylformel C4H8OS
Kvantitet 10 g
Synonym 1-(Methylthio)-2-propanone, (Methylthio)acetone, 1-(Methylsulfanyl)acetone, 1-Methylsulfanylpropan-2-one, 2-Thia-4-pentanone, Acetonyl Methyl Sulfide, alpha-(Methylthio)acetone, alpha-(Methylthio)propanone
InChI formel InChI=1S/C4H8OS/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
LEDER CSCC(=O)C
IUPAC-namn 1-metylsulfanylpropan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 104.17
Formel vikt 104.0296