Läs mer
1-metyltio-2-propanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methylthio-2-propanone |
| CAS | 14109-72-9 |
| Molekylformel | C4H8OS |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(Methylthio)-2-propanone, (Methylthio)acetone, 1-(Methylsulfanyl)acetone, 1-Methylsulfanylpropan-2-one, 2-Thia-4-pentanone, Acetonyl Methyl Sulfide, alpha-(Methylthio)acetone, alpha-(Methylthio)propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8OS/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CSCC(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-metylsulfanylpropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.17 |
| Formel vikt | 104.0296 |