missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Methyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Methyluracil |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9) |
| Formel vikt | 126.0429 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?