missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyluracil, TRC

Produktkod. 30180007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180007 1 g
30179810 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3381501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 615-77-0
Molekylformel C5 H6 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 126.11
IUPAC-namn 1-methylpyrimidine-2,4-dione
LEDER CN1C=CC(=O)NC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyluracil
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-4(8)6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,8,9)
Formel vikt 126.0429
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.