Läs mer
1-Methyluric Acid-d3, TRC
Produktkod. 30467655
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467655 1 mg
30483385 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30467655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3381821MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189480-64-5
Molekylformel C6 2H3 H3 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 185.16
IUPAC-namn 1-(trideuteriomethyl)-7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC2=C(NC(=O)N2)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyluric Acid-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-4(11)2-3(9-6(10)13)8-5(12)7-2/h1H3,(H,9,13)(H2,7,8,12)/i1D3
Formel vikt 185.0628
Procent renhet >95%