missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Methyluric Acid-d3, TRC

Produktkod. 30483385
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483385 10 mg
30467655 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33818210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1189480-64-5
Molekylformel C6 2H3 H3 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 185.16
IUPAC-namn 1-(trideuteriomethyl)-7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC2=C(NC(=O)N2)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Methyluric Acid-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-4(11)2-3(9-6(10)13)8-5(12)7-2/h1H3,(H,9,13)(H2,7,8,12)/i1D3
Formel vikt 185.0628
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.