Läs mer
1-Methyluric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16460469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16460469 10 mg
1 options
Produktkod. 16460469 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW010031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 1-Methyluric acid acts on the urinary bladder mucosa and increases the blood glucose, insulin, triglyceride, and cholesterol levels.
1-Methyluric acid acts on the urinary bladder mucosa and increases the blood glucose, insulin, triglyceride, and cholesterol levels.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyluric acid
CAS 708-79-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6N4O3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER CN(C(O)=N1)C(C2=C1NC(O)=N2)=O
Molekylvikt (g/mol) 182.14
Formel vikt 182.14
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism