Läs mer
1-Methyluric Acid, TRC
Produktkod. 30136475
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136475 25 mg
17934985 50 mg
17982475 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33818025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 708-79-2
Molekylformel C6 H6 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 182.14
Synonym 7,9-Dihydro-1-methyl-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, 1-Methyl-uric Acid;
IUPAC-namn 1-methyl-7,9-dihydro-3H-purine-2,6,8-trione
LEDER CN1C(=O)NC2=C(NC(=O)N2)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyluric Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-4(11)2-3(9-6(10)13)8-5(12)7-2/h1H3,(H,9,13)(H2,7,8,12)
Formel vikt 182.044
Procent renhet >95%