Läs mer
1-Methylxanthine, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309961
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30309961 50 mg
1 options
Produktkod. 30309961 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC15148500
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methylxanthine
CAS 6136-37-4
Analyt- eller komponentnamn 1-Methylxanthine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H6 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 1-Methylxanthine
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
LEDER CN1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O
IUPAC-namn 1-methyl-3,9-dihydropurine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 166.14
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 166.0491 g/mol