Läs mer
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastät spruta
Beskrivning
- Denna sprutserie har en mängd olika terminerings- och nålalternativ, vilket ger exceptionell mångsidighet och anpassningsförmåga.
- Dispenserar volymer upp till 1 ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | 22 G |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 50 °F |
| Modell | 1001 Luer Lock (TLL) |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Visa mer |