Läs mer
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastät spruta
Beskrivning
- Denna sprutserie har en mängd olika terminerings- och nålalternativ, vilket ger exceptionell mångsidighet och anpassningsförmåga.
- Dispenserar volymer upp till 1 ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 50 °F |
| Modell | 1001 SL |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Kvantitet | 1 |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Visa mer |