Läs mer
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastät spruta
Produktkod. 17884382
Change view
Nålmätare:
22 G
Beställnings
Ingen nål ingår
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Beställnings
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
ChemSeal (C)
Luer Lock, fast
Luer Tips
Luer lock
Luerspets, cementerad
PTFE Luer-lås (TLL)
Provlås
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Anslutningstyp
17884382 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Avtagbar
17834422 Ingen nål ingår Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna PTFE Luer-lås (TLL)
17884292 22 G Trubbig Luerspets, cementerad
17804302 22 G Kon Luerspets, cementerad
17844282 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Luer Tips
17864292 22 G Kon Avtagbar
17874382 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Avtagbar
17854192 22 G Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Provlås
17844292 Ingen nål ingår - Luer lock
17804422 Beställnings Beställnings Luerspets, cementerad
17864372 Ingen nål ingår Ingen nål ingår ChemSeal (C)
17874292 Ingen nål ingår Ingen nål ingår Luer Lock, fast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17884382 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer CAL81356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5070.00 SEK
    4452.35 SEK / Paket med 1
    Save 617.65 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
1000-seriens sprutor erbjuder en gastät lösning med medelvolym.
  • Denna sprutserie har en mängd olika terminerings- och nålalternativ, vilket ger exceptionell mångsidighet och anpassningsförmåga.
  • Dispenserar volymer upp till 1 ml.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PTFE
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,181 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0161 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,355 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.61 mm
Diameter (metrisk) Yttre 9.02 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1001 RN
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Avtagbar