Läs mer
Hamilton™ 1 mL 1000-serien gastät spruta
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Nålmätare:
22 G
Beställnings
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Beställnings
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
ChemSeal (C)
Luer Lock, fast
Luer Tips
Luer lock
Luerspets, cementerad
Provlås
Beschreibung
- Denna sprutserie har en mängd olika terminerings- och nålalternativ, vilket ger exceptionell mångsidighet och anpassningsförmåga.
- Dispenserar volymer upp till 1 ml.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | 22 G |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 50 °F |
| Modell | 1001 LTN |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur