Läs mer
Wheaton™ 1 mL graderad LDPE Pasteurpipett
Produktkod. 16475009
Change view
Förpackningstyp:
10/Pk
20/Pk
Bulkväska
Individuellt inslagna
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningstyp
16475009 Individuellt inslagna
16494989 Bulkväska
16464999 10/Pk
16474999 20/Pk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475009 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 726129
 Begränsad artikel
I lager
Pasteurpipett för enkel och säker vätskemätning och överföring.
  • För vätskeöverföring
  • Designad för att säkerställa säker provöverföring
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bulb Draw (metrisk) 3.5 mL
Kalibrerad Nej
Certifikat och efterlevnad CE-märkt
Diameter (metrisk) Yttre 4.5 mm
Mått (L x B) 150 x 4.5 mm
Material LDPE
Sterilitet Sterila
Droppar/ml 43,5μ L
Graderad Ja
Typ av examen Gjuten
Toppstil Glödlampa
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Disponibel Engångsbruk