Läs mer
1-Myristoyl-sn-glycero-3-fosfokolin, TRC
Produktkod. 30012299
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012299 1 g
30011293 500 mg
17999994 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8850101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20559-16-4
Molekylformel C22H46NO7P
Molekylvikt (g/mol) 467.58
Synonym (7R)-,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium Inner salt 4-Oxide, (R)-,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphatricosan-1-aminium Inner salt 4-Oxide, 1-Myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Myristoyl-L-α-phosphorylcholine, 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, Coatsome MC 40H, L-α-Myristoyllysophosphatidylcholine, M-LysoPC, Myristoyl L-α-lysolecithin, Myristoyl L-α-Lysophosphatidylcholine
IUPAC-namn [(2R)-2-hydroxy-3-tetradecanoyloxypropyl] 2-(trimetylazaniumyl)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
Formel vikt 467.3012