Läs mer
1'N-bensylbiotin, TRC
Produktkod. 30134312
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134312 100 mg
17958914 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB233025100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76335-62-1
Molekylformel C17H22N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 334.43
Synonym (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Thieno[3,4-d]imidazoline-4-valeric acid, 1-benzyltetrahydro-2-oxo- (7CI), 5-[(3aS,4S,6aR)-3-Benzyl-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic Acid
IUPAC-namn 5-[(3aR,6S,6aS)-3-benzyl-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-6-yl]pentansyra
LEDER OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1NC(=O)N2Cc3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1'N-Benzyl Biotin
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O3S/c20-15(21)9-5-4-8-14-16-13(11-23-14)19(17(22)18-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13-14,16H,4-5,8-11H2,(H,18,22)(H,20,21)/t13-,14-,16-/m0/s1
Formel vikt 334.1351