Läs mer
1-(N-BOC-aminometyl)-4-(aminometyl)bensen, 90 %
Produktkod. 10326934 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326934 5 g Glasflaska 5g
10316934 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10326934 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426900050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 108468-00-4 | C13H20N2O2 | 236,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108468-00-4
Molekylformel C13H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 236.31
MDL-nummer MFCD02683058
InChI-nyckel NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-boc-aminomethyl-4-aminomethyl benzene, tert-butyl 4-aminomethyl benzylcarbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl benzyl carbamate, 4-aminomethyl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-4-aminomethyl phenyl methyl carbamate, n-4-aminomethyl phenyl methyl tert-butoxy carboxamide, n-boc-p-xylylenediamine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl benzylamine
PubChem CID 3354775
IUPAC-namn tert-butyl N-[[4-(aminometyl)fenyl]metyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 64,0 °C till 68,0 °C
Färg Beige eller rosa-gul till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 89% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2CH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Kvantitet 5 g
Formel vikt 236.31
Procent renhet 90%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(N-BOC-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.