Läs mer
1-n-Butyl-1-metylpyrrolidinium bis(trifluorometylsulfonyl)imid, 98 %
Produktkod. 11436330
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436330 50 g 50g
11426330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27177.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 223437-11-4 | C11H20F6N2O4S2 | 422,40 g/mol
l-n-butyl-l-metylpyrrolidinium-bis(trifluormetylsulfonyl)imid är användbar för elektroavsättning. Den används också vid energilagring i litiumbatterier och i superkondensatorer. Vidare används det i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-n-butyl-1-metylpyrrolidinium-bis(trifluormetylsulfonyl)imid är användbar för elektroavsättning. Den används också vid energilagring i litiumbatterier och i superkondensatorer. Vidare används det i organisk syntes.
Löslighet
Blandbar med metanol, acetonitril, aceton, diklormetan och dimetylsulfoxid. Oblandbar med vatten och dietyleter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 223437-11-4
Molekylformel C11H20F6N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 422.40
MDL-nummer MFCD07784447
InChI-nyckel HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethylsulfonyl imide, unii-fd74dkk1wh, fd74dkk1wh, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis trifluoromethanesulfonyl imide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, 1-butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium; bistriflylimide anion, dsstox_cid_27944, dsstox_rid_82696, dsstox_gsid_47968, pyrrolidinium, 1-butyl-1-methyl-, salt with 1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide 1:1
PubChem CID 11048104
IUPAC-namn bis(trifluormetylsulfonyl)azanid;1-butyl-1-metylpyrrolidin-1-ium
LEDER CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, acetonitril, aceton, diklormetan och dimetylsulfoxid. Oblandbar med vatten och dietyleter.
Formel vikt 422.42
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-n-Butyl-1-methylpyrrolidiniumbis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.