Läs mer
1-n-Butyl-2,3-dimetylimidazoliumtetrafluoroborat, 99 %
Produktkod. 11496250
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496250 5 g 5g
11406260 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496250 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27141.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402846-78-0 | C9H17BF4N2 | 240,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402846-78-0
Molekylformel C9H17BF4N2
Molekylvikt (g/mol) 240.05
MDL-nummer MFCD03427618
InChI-nyckel VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium tetrafluoroborate, bdmim bf4, acmc-209jcq, dsstox_cid_27885, dsstox_rid_82638, dsstox_gsid_47909, ksc235m3b
PubChem CID 2734244
IUPAC-namn 1-butyl-2,3-dimetylimidazol-3-ium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Densitet 1.198
Kvantitet 5 g
Formel vikt 240.05
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.