Läs mer
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumbromid, 99 %
Produktkod. 11342179
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342179 5 g 5g
11352179 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27201.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 85100-77-2 | C8H15BrN2 | 219,126 g/mol
Det är en jonisk vätska som används i en Heck-reaktion. Det används också för att bedöma de faktorer som är ansvariga för jonisk vätsketoxicitet för vattenlevande organismer via kvantitativ struktur-egenskapsförhållandemodellering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det
är en jonisk vätska som används i en Heck-reaktion. Det används också för att bedöma de faktorer som är
ansvariga
för jonisk vätsketoxicitet för vattenlevande organismer via kvantitativ struktur-egenskapsförhållande modellering. Löslighet
blandbar i vatten, metanol och diklormetan. Oblandbar med aceton, toluen, etylacetat och dietyleter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85100-77-2
Molekylformel C8H15BrN2
Molekylvikt (g/mol) 219.126
MDL-nummer MFCD03427611
InChI-nyckel KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmimbr, 1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, bmim br, c4mim bromide, ksc491c7d, 1-butyl-3-methylimidazoliumbromide
PubChem CID 2734236
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;bromid
LEDER CCCCN1C=C[N+](=C1)C.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Smältpunkt 65 °C till 75 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar i vatten, metanol och diklormetan. Oblandbar i aceton, toluen, etylacetat och dietyleter.
Formel vikt 219.12
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.