Läs mer
1-n-butyl-3-metylimidazoliumklorid, 96 %
Produktkod. 11349685
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349685 50 g 50g
11339685 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19749.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79917-90-1 | C8H15ClN2 | 174,67 g/mol
1-n-butyl-3-metylimidazoliumklorid används som lösningsmedel för organiska reaktioner. Det används i anjonbytesreaktioner. Den fungerar som en katalysator, elektrolyt för batterier och metallåtervinning. Det används också i kromatografiska separationer. Vidare används den som en jonisk vätska för katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumklorid används som lösningsmedel för organiska reaktioner. Det används i anjonbytesreaktioner. Den fungerar som en katalysator, elektrolyt för batterier och metallåtervinning. Det används också i kromatografiska separationer. Vidare används den som en jonisk vätska för katalys.
Löslighet
Löslig i aceton, acetonitril, varm etylacetat, isopropylalkohol, metylenklorid och metanol. Olösligt i vatten, hexan och toluen,
Anmärkningar
Hygroskopisk. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79917-90-1
Molekylformel C8H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 174.67
MDL-nummer MFCD03095425
InChI-nyckel FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
PubChem CID 2734161
LEDER [Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Smältpunkt ∼73 °C
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i aceton, acetonitril, het etylacetat, isopropylalkohol, metylklorid och metanol. Olöslig i vatten, hexan och toluen,
IUPAC-namn 1-butyl-3-metyl-lH-imidazol-3-iumklorid
Formel vikt 174.67
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.