Läs mer
1-n-Butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate, 96%
Produktkod. 15425336
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425336 5 g 5g
15435336 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59893.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 663199-28-8 | C16H33N2O4P | 348.424 g/mol
1-Butyl-3-metylimidazoliumdibutylfosfat används som ett imidazoliumföreningssalt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Butyl-3-metylimidazoliumdibutylfosfat används som ett imidazoliumföreningssalt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och fukt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 663199-28-8
Molekylformel C16H33N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 348.424
MDL-nummer MFCD09265043
InChI-nyckel NTXQJRGQUZXUMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate, 1-butyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate
PubChem CID 16218227
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;dibutylfosfat
LEDER CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CCCCOP(=O)([O-])OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate
Färg Brun
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 348.42
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.