Läs mer
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumdiyanamid, 97 %
Produktkod. 15495408
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495408 50 g 50g
15485408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59175.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 448245-52-1 | C10H15N5 | 205,265 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 448245-52-1
Molekylformel C10H15N5
Molekylvikt (g/mol) 205.265
MDL-nummer MFCD07784457
InChI-nyckel ICIVTHOGIQHZRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyamide, 1-butyl-3-methylimidazolium; dicyanoazanide, bmim dca, dsstox_cid_27886, dsstox_rid_82639, dsstox_gsid_47910, c4mim; dicyanoazanide, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium cyanoimino methylidene azanide, 1-butyl-3-methylimidazolium; cyanoimino methylidene azanide
PubChem CID 11171745
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;cyanoiminometylidenazanid
LEDER CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(=[N-])=NC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Färg Gult
Kvantitet 50 g
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 205.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.