Läs mer
1-n-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat, 98+%
Beskrivning
1-n-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat används som lösningsmedel vid gaskromatografi och motströmskromatografi, som mobila och stationära faser. Det används ofta i organisk syntes, extraktionsteknik, elektrokemi och bifasisk organometallisk katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat används som lösningsmedel i gaskromatografi och motströmskromatografi, som mobila och stationära faser. Det används ofta i organisk syntes, extraktionsteknik, elektrokemi och bifasisk organometallisk katalys.
Löslighet
Blandbar med diklormetan, kloroform, etylacetat. Oblandbar med vatten, dietyleter och hexan.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate |
| Smältpunkt | 8°C to 10°C |
| Densitet | 1.365 |
| Kokpunkt | >350°C |
| Brytningsindex | 1.4115 |
| Kvantitet | 5 g |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,1581 |
| Löslighetsinformation | Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane. |
| Formel vikt | 284.19 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.