Läs mer
1-n-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat, 98+%
Produktkod. 11399635
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399635 100 g 100g
11379635 5 g 5g
11389635 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399635 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19086.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284,19 g/mol
1-n-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat används som lösningsmedel vid gaskromatografi och motströmskromatografi, som mobila och stationära faser. Det används ofta i organisk syntes, extraktionsteknik, elektrokemi och bifasisk organometallisk katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat används som lösningsmedel i gaskromatografi och motströmskromatografi, som mobila och stationära faser. Det används ofta i organisk syntes, extraktionsteknik, elektrokemi och bifasisk organometallisk katalys.
Löslighet
Blandbar med diklormetan, kloroform, etylacetat. Oblandbar med vatten, dietyleter och hexan.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174501-64-5
Molekylformel C8H15F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 284.19
MDL-nummer MFCD03093295
InChI-nyckel IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Smältpunkt 8 °C till 10 °C
Densitet 1.365
Kokpunkt >350 °C
Brytningsindex 1.4115
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,1581
Löslighetsinformation Blandbar med dikloretan, kloroform, etylacetat. Oblandbar med vatten, dietyleter och hexan.
Formel vikt 284.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.