Läs mer
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 98+%
Produktkod. p-7047392
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11379635
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19086.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
1-n-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat används som lösningsmedel vid gaskromatografi och motströmskromatografi, som mobila och stationära faser. Det används ofta i organisk syntes, extraktionsteknik, elektrokemi och bifasisk organometallisk katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat används som lösningsmedel i gaskromatografi och motströmskromatografi, som mobila och stationära faser. Det används ofta i organisk syntes, extraktionsteknik, elektrokemi och bifasisk organometallisk katalys.
Löslighet
Blandbar med diklormetan, kloroform, etylacetat. Oblandbar med vatten, dietyleter och hexan.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174501-64-5
Molekylformel C8H15F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 284.19
MDL-nummer MFCD03093295
InChI-nyckel IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Smältpunkt 8°C to 10°C
Densitet 1.365
Kokpunkt >350°C
Brytningsindex 1.4115
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,1581
Löslighetsinformation Miscible with dichloromethane,chloroform,ethyl acetate. Immiscible with water,diethyl ether and hexane.
Formel vikt 284.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.