Läs mer
1-n-Butyl-3-metylimidazoliummetylsulfat, 99 %
Produktkod. 11392909
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392909 50 g 50g
11382909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27754.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 401788-98-5 | C9H18N2O4S | 250,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401788-98-5
Molekylformel C9H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 250.31
MDL-nummer MFCD03095437
InChI-nyckel MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, bmimmeso4, 1-n-butyl-3-methylimidazolium methylsulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate 1-, acmc-20aowh, basionics™ lq 02, 1-butyl-3-methylimidazolium methylsul-fate, 1-butyl-3-methylimidazol-3-ium,methyl sulfate, 1-butyl-3-methyl-imidazol-3-ium; methyl sulfate
PubChem CID 12095228
LEDER COS([O-])(=O)=O.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
Densitet 1.21
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;metylsulfat
Formel vikt 250.32
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.