Läs mer
1-n-butyl-3-metylimidazolium n-oktylsulfat, 99 %
Produktkod. 11312849
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312849 50 g 50g
11302849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27720.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 445473-58-5 | C16H32N2O4S | 348,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 445473-58-5
Molekylformel C16H32N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 348.50
MDL-nummer MFCD03788914
InChI-nyckel KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium octylsulfate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium octyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate, acmc-20aowg, bmim osu, 1-methyl-3-butylimidazolium octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazoliumoctyl sulfate, 1-butyl-3-methylimidazolium 1-octyl sulfate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
PubChem CID 12095226
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;oktylsulfat
LEDER CCCCN1C=C[N+](C)=C1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium n-octyl sulfate
Kvantitet 50 g
Formel vikt 348.5
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.