Läs mer
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumtetrafluoroborat, 98+%
Produktkod. 11309645
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309645 10 g 10g
11319645 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19087.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226,03 g/mol
1-n-butyl-3-metylimidazoliumtetrafluorborat är en jonisk vätska som används för olika reaktioner såsom hydreringar, asymmetriska hydreringar fortgår med högre enantioselektivitet än i homogen fas. Den används också i Suzuki-korskoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumtetrafluorborat är en jonisk vätska som används för olika reaktioner såsom hydreringar, asymmetriska hydreringar fortskrider med högre enantioselektivitet än i homogen fas. Den används också i Suzuki-korskoppling.
Löslighet
Blandbar med aceton, acetonitril, etylacetat, isopropylalkohol och metylenklorid. Oblandbar med hexan, toluen och vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174501-65-6
Molekylformel C8H15BF4N2
Molekylvikt (g/mol) 226.03
MDL-nummer MFCD03095449
InChI-nyckel LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
LEDER F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Densitet 1.21
Flampunkt Hold (Håll)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandas med aceton, acetonitril, etylacetat, isopropylalkohol och metylklorid. Omblandbar med hexan, toluen och vatten.
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;tetrafluorborat
Formel vikt 226.03
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-n-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.