Läs mer
1-n-Butyl-3-metylimidazoliumtrifluoretansulfonat, 98 %
Produktkod. 11329715
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329715 2 g 2g
11339715 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19765.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 174899-66-2 | C9H15F3N2O3S | 288,285 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 174899-66-2
Molekylformel C9H15F3N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 288.285
MDL-nummer MFCD03427620
InChI-nyckel FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium trifluoromethansulfonate, 1-butyl-3-methylimidazolium triflate, c4mim triflate, bmim otf, acmc-1bwln, basionics™ vs 12, dsstox_cid_29088, dsstox_rid_83307, dsstox_gsid_49232
PubChem CID 2734246
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylimidazol-3-ium;trifluormetansulfonat
LEDER CCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 16°C
Densitet 1.295
Flampunkt None
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 2 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 288.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.