Läs mer
1-n-butyl-3-metylpyridiniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11471610
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11471610 50 g 50g
11461610 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11471610 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26983.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597581-48-1 | C10H16BF4N | 237.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 597581-48-1
Molekylformel C10H16BF4N
Molekylvikt (g/mol) 237.05
MDL-nummer MFCD08458499
InChI-nyckel UQEAMJVKASNOMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate, n-butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, acmc-20ak5s, dsstox_cid_29281, dsstox_rid_83400, dsstox_gsid_49325
PubChem CID 17841257
IUPAC-namn 1-butyl-3-metylpyridin-l-ium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1=CC=CC(C)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-3-methylpyridinium tetrafluoroborate
Densitet 1.204
Kvantitet 50 g
Formel vikt 237.06
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.