Läs mer
1-n-Butyl-4-[(4-butylfenyl)etynyl]bensen, 99+%
Produktkod. 11312959
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312959 10 g 10g
11302959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27776.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 80221-11-0 | C22H26 | 290,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80221-11-0
Molekylformel C22H26
Molekylvikt (g/mol) 290.45
MDL-nummer MFCD04038794
InChI-nyckel UUVMZCQRPVPWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 1,2-bis 4-butylphenyl ethyne, 1-butyl-4-2-4-butylphenyl ethynyl benzene, bis 4-butylphenyl ethyne, 1,2-bis 4-n-butylphenyl acetylene, 1,2-di-4-n-butylphenyl acetylene, 1,1'-ethyne-1,2-diyl bis 4-butylbenzene, 1-n-butyl-4-4-butylphenyl ethynyl benzene, 99+%
PubChem CID 13710203
IUPAC-namn 1-butyl-4-[2-(4-butylfenyl)etynyl]bensen
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(CCCC)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-4-[(4-butylphenyl)ethynyl]benzene
Smältpunkt 40 °C till 42 °C
Kokpunkt 172 °C till 174 °C (0,5 mmHg)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 290.45
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.