Läs mer
1-n-butyl-4-jodbensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11447057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447057 25 g 25g
11457057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14421.14
 Begränsad artikel
I lager
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. Det används också vid syntes och karakterisering av fotoelektroniska polymerer som innehåller trifenylamindel och vid palladiumkatalyserad omvandling av aryl- och vinyltriflater till bromider och klorider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. Det används också vid syntes och karakterisering av fotoelektroniska polymerer som innehåller trifenylamindel och vid palladiumkatalyserad omvandling av aryl- och vinyltriflater till bromider och klorider.
Löslighet Svårlösligt i
vatten vid 25 C °3,6E-3 g/L.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från ljus och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20651-67-6
Molekylformel C10H13I
Molekylvikt (g/mol) 260.118
MDL-nummer MFCD00051927
InChI-nyckel XILRUONFYBUYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4'-iodophenyl butane, 4-n-butyliodobenzene, benzene, 1-butyl-4-iodo, 1-n-butyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-butylbenzene, 4-iodo-n-butylbenzene, 4-butyliodobenzene, p-iodo-n-butylbenzene, pubchem3969, 4-n-amyliodobenzene
PubChem CID 2724607
IUPAC-namn 1-butyl-4-jodbensen
LEDER CCCCC1=CC=C(C=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-4-iodobenzene
Densitet 1.462
Kokpunkt 80 °C till 82 °C (0,5 mmHg)
Brytningsindex 1.569
Kvantitet 25 g
Beilstein 3030029
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten vid 25 °C 3,6E-3g/L.
Formel vikt 260.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.