Läs mer
1-n-Butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate, 99%
Produktkod. 11317119
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317119 5 g 5g
11327119 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27355.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 401788-99-6 | C10H16F6NP | 295.209 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401788-99-6
Molekylformel C10H16F6NP
Molekylvikt (g/mol) 295.209
MDL-nummer MFCD03095438
InChI-nyckel XBSZSSGZQFAUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate, 4mbppf6, 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209jbi, dsstox_cid_29152, dsstox_rid_83371, dsstox_gsid_49296
PubChem CID 11254899
IUPAC-namn 1-butyl-4-metylpyridin-l-ium;hexafluorfosfat
LEDER CCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butyl-4-methylpyridinium hexafluorophosphate
Smältpunkt 45°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 295.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.