Läs mer
1-(n-Butyl)imidazol, 99 %
Produktkod. 11392047
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392047 25 g 25g
11302057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07793.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4316-42-1 | C7H12N2 | 124,19 g/mol
1-(n-Butyl)imidazol används i syntesen av ett heterocykliskt mesomert betain och 1-(1-butyl-3-imidazolio)propan-3-sulfonat (BIm3S). Den fungerar som en N-koordinerad ligand. Det används vid kiral separation av aminosyror och anjoniska läkemedel genom kapillärelektrofores. Det används för framställning av substituerad fenyl-innehållande imidazoliumjonisk vätska.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(n-butyl)imidazol används i syntesen av ett heterocykliskt mesomert betain och 1-(1-butyl-3-imidazolio)propan-3-sulfonat (BIm3S). Den fungerar som en N-koordinerad ligand. Det används vid kiral separation av aminosyror och anjoniska läkemedel genom kapillärelektrofores. Det används för framställning av substituerad fenyl-innehållande imidazoliumjonisk vätska.
Löslighet Löslig i kloroform
, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4316-42-1
Molekylformel C7H12N2
Molekylvikt (g/mol) 124.19
MDL-nummer MFCD00042753
InChI-nyckel MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
PubChem CID 61347
IUPAC-namn 1-butyl-lH-imidazol
LEDER CCCCN1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(n-Butyl)imidazole
Densitet 0.948
Kokpunkt 257 °C
Flampunkt 145 °C (293 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2690
Beilstein 109499
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol.
Formel vikt 124.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(n-Butyl)imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(n-Butyl)imidazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.