Läs mer
1-n-Butylpyridinium bromide, 99%
Produktkod. 11401640
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401640 5 g 5g
11411640 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26995.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-80-6 | C9H14BrN | 216.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-80-6
Molekylformel C9H14BrN
Molekylvikt (g/mol) 216.12
MDL-nummer MFCD00671496
InChI-nyckel KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
PubChem CID 2734238
IUPAC-namn 1-butylpyridin-l-ium;bromid
LEDER [Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butylpyridinium bromide
Smältpunkt 105°C to 108°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 216.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.