Läs mer
1-n-Butylpyridinium chloride, 98%
Produktkod. 11313597
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313597 2 g 2g
11303597 10 g 10g
11323597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11313597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019740.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1124-64-7 | C9H14ClN | 171.668 g/mol
Derivaten av 1-n-butylpyridiniumklorid används vid upparbetning av använt bränsle, särskilt vid utvinning av högaktivt radioaktivt vattenhaltigt avfall från bearbetning av kärnbränsle. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1124-64-7
Molekylformel C9H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 171.668
MDL-nummer MFCD00060047
InChI-nyckel POKOASTYJWUQJG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butylpyridinium chloride, 1-butylpyridin-1-ium chloride, n-butylpyridinium chloride, butylpyridinium chloride, dsstox_cid_11462, dsstox_rid_78879, dsstox_gsid_31462, unii-f8m63j351a, butylpyridiniumchloride, butylpyridine, chloride
PubChem CID 2734171
IUPAC-namn 1-butylpyridin-l-ium;klorid
LEDER CCCC[N+]1=CC=CC=C1.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Butylpyridinium chloride
Smältpunkt 131°C to 132°C
Kvantitet 2 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 171.67
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.