Läs mer
1-n-Heptyl-4-jodobensen, 98 %
Produktkod. 11461670
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461670 10 g 10g
11451670 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461670 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27017.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 131894-91-2 | C13H19I | 302,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131894-91-2
Molekylformel C13H19I
Molekylvikt (g/mol) 302.20
MDL-nummer MFCD07777084
InChI-nyckel NHXKOPSTJPLWPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-heptyl-4-iodobenzene, 4-heptyl-1-iodobenzene
PubChem CID 15001646
IUPAC-namn 1-heptyl-4-jodbensen
LEDER CCCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Heptyl-4-iodobenzene
Kokpunkt 165 °C (10 mmHg)
Flampunkt >120 °C (248 °F)
Kvantitet 10 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 302.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.