Läs mer
1-n-hexyl-3-metylimidazoliumklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11456330
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456330 50 g 50g
11446330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27178.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 171058-17-6 | C10H19N2 | 167.28 g/mol
1-n-hexyl-3-metylimidazoliumklorid, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-n-hexyl-3-metylimidazoliumklorid, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 171058-17-6
Molekylformel C10H19N2
Molekylvikt (g/mol) 167.28
MDL-nummer MFCD03093289
InChI-nyckel RVEJOWGVUQQIIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride, hmimcl, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, hmim cl, acmc-209e2c, dsstox_cid_27924, dsstox_rid_82677, dsstox_gsid_47948, ksc491c7f
PubChem CID 2734163
ChEBI CHEBI:61340
IUPAC-namn 1-hexyl-3-metylimidazol-3-ium;klorid
LEDER CCCCCC[N+]1=CN(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Brytningsindex 1.5165
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 202.72
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.