Läs mer
1-n-hexyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372309
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372309 5 g 5g
11382309 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372309 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27272.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304680-35-1
Molekylformel C10H19F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 312.24
MDL-nummer MFCD03093296
InChI-nyckel YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PubChem CID 2734175
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn l-hexyl-3-metyl-lH-imidazol-3-ium; hexafluoro-X-fosfanuid
Formel vikt 312.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.