Läs mer
1-n-Hexyl-3-metylimidazoliumjodid, 98 %
Produktkod. 15425828
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425828 50 g 50g
15415828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59487.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 178631-05-5 | C10H19IN2 | 294,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178631-05-5
Molekylformel C10H19IN2
Molekylvikt (g/mol) 294.18
MDL-nummer MFCD12964976
InChI-nyckel CZIUVCSYOGFUPH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium iodide, dsstox_cid_27927, dsstox_rid_82680, dsstox_gsid_47951, 1-methyl-3-hexylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-me-thylimidazolium iodide, 1h-imidazolium,1-hexyl-3-methyl-,iodide, 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide hplc
PubChem CID 12036651
IUPAC-namn 1-hexyl-3-metylimidazol-3-ium;jodid
LEDER CCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Färg Färglös till gul
Kvantitet 50 g
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 294.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.