Läs mer
1-n-hexyl-4-jodobensen, 98 %
Produktkod. 11327069
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327069 1 g 1g
11337069 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327069 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26878.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62150-34-9 | C12H17I | 288,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62150-34-9
Molekylformel C12H17I
Molekylvikt (g/mol) 288.17
MDL-nummer MFCD07777097
InChI-nyckel QCTCAMDTUGSMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-hexyl-4-iodobenzene, benzene, 1-hexyl-4-iodo, 4-hexylphenyl iodide
PubChem CID 15001645
IUPAC-namn 1-hexyl-4-jodbensen
LEDER CCCCCCC1=CC=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Hexyl-4-iodobenzene
Kokpunkt 122 °C till 125 °C (3 mmHg)
Flampunkt >120 °C (248 °F)
Brytningsindex 1.553
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 288.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.