Läs mer
1-n-hexylteobromin, 98+%
Produktkod. 11353167
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11353167 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11353167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13597.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1028-33-7 | C13H20N4O2 | 264,33 g/mol
En vasodilator
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Hexyltheobromine
CAS 1028-33-7
Smältpunkt 80 °C till 81 °C
Molekylformel C13H20N4O2
MDL-nummer MFCD00041424
Kvantitet 250 mg
Beilstein 270632
Merck Index 14,7127
Synonym pentifylline, 1-hexyltheobromine, 1-n-hexyltheobromine, hexyltheobromine, cosaldon, pentifyllin, cosadon, theobromine, 1-hexyl, sk 7 pharmaceutical, 1-hexyl-3,7-dimethylxanthine
InChI-nyckel MRWQRJMESRRJJB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
IUPAC-namn 1-hexyl-3,7-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 264.33
PubChem CID 70569
Formel vikt 264.33
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning