Läs mer
1-(N,N-dimetylsulfamoyl)-1H-imidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole |
| CAS | 78162-58-0 |
| Molekylformel | C5H9N3O2S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)imidazole, Imidazole-1-sulfonic Acid Dimethylamide, N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, N,N-Dimethylsulfamoyl-1H-imidazole, NSC 700551 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1 |
| IUPAC-namn | N,N-dimetylimidazol-1-sulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.21 |
| Formel vikt | 175.0415 |