Läs mer
1-(N,N-dimetylsulfamoyl)-1H-imidazol, TRC
Produktkod. 30381734
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30381734 25 g
1 options
Produktkod. 30381734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47931525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)-1H-imidazole
CAS 78162-58-0
Molekylformel C5H9N3O2S
Kvantitet 25 g
Synonym 1-(N,N-Dimethylsulfamoyl)imidazole, Imidazole-1-sulfonic Acid Dimethylamide, N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, N,N-Dimethylsulfamoyl-1H-imidazole, NSC 700551
InChI formel InChI=1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
LEDER CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
IUPAC-namn N,N-dimetylimidazol-1-sulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 175.21
Formel vikt 175.0415