Läs mer
1-(n-Pentyl)cyclopentanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7025174
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11438907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20536.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194800-16-3
Molekylformel C10H20O
Molekylvikt (g/mol) 156.269
MDL-nummer MFCD00019284
InChI-nyckel LPRXLSZAZXWDMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-pentyl cyclopentanol, 1-pentylcyclopentanol, 1-amylcyclopentanol, n-amyl cyclopentanol
PubChem CID 549095
IUPAC-namn 1-pentylcyclopentan-1-ol
LEDER CCCCCC1(CCCC1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(n-Pentyl)cyclopentanol
Flampunkt 82°C(180°F)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 156.27
Procent renhet 98%