Läs mer
1-n-propylcyklohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7025467
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11420007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20946.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5445-24-9
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.24
MDL-nummer MFCD00046364
InChI-nyckel PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol
PubChem CID 138504
IUPAC-namn 1-propylcyklohexan-1-ol
LEDER CCCC1(O)CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-n-Propylcyclohexanol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 142.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.