Läs mer
1 - Naftalenyd, 97 %
Produktkod. p-7022715
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417487 50 g 50g
11427487 250 g 250g
11407487 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15610.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66-77-3 | C11H8O | 156,18 g/mol
1-naftaldehyd används i syntesen av enkristallina homokirala porösa metallorganiska ramverk (MOF). Det är också ett utgångsmaterial för Canizzaro-reaktionen för att producera 1-naftoinsyra och 1-naftalenmetanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-naftaldehyd används vid syntes av enkristallina homokirala porösa metallorganiska ramverk (MOF). Det är också ett utgångsmaterial för Canizzaro-reaktionen för att producera 1-naftoinsyra och 1-naftalenmetanol.
Löslighet
Löslig i etanol, eter, aceton, bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-77-3
Molekylformel C11H8O
Molekylvikt (g/mol) 156.18
MDL-nummer MFCD00004003
InChI-nyckel SQAINHDHICKHLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaldehyde, 1-formylnaphthalene, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-naphthylaldehyde, alpha-naphthal, alpha-naphthaldehyde, naphthaldehyde, .alpha.-naphthal, alpha-naphthylcarboxaldehyde, alpha-naphthylaldehyde
PubChem CID 6195
ChEBI CHEBI:52367
IUPAC-namn naftalen-1-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Naphthaldehyde
Smältpunkt 1°C to 2°C
Densitet 1.148
Kokpunkt 160°C to 161°C (15 mmHg)
Flampunkt 112°C (233°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.653
Kvantitet 50 g
Beilstein 386082
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether,acetone,benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 156.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Naphthaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenecarboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.